Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Für Analyten mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase benötigt wird. Diese Säulen gewährleisten eine hervorragende Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Peak-Schärfe.
404.17 € - 1705.00 €
Spezifikation
pH | 2 bis 9 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L7 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10765783
|
Thermo Scientific™
25205-252130 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10149494
|
Thermo Scientific™
25205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10261915
|
Thermo Scientific™
25205-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10503235
|
Thermo Scientific™
25205-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
764.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10343465
|
Thermo Scientific™
25205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
807.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10755783
|
Thermo Scientific™
25205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
766.18 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10690564
|
Thermo Scientific™
25205-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
665.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10639565
|
Thermo Scientific™
25205-051030 |
50 mm | 1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11538380
|
Thermo Scientific™
25205-022130 |
20 mm | 2,1 mm | 5 μm |
699.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11543141
|
Thermo Scientific™
25205-259070 |
250 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10108874
|
Thermo Scientific™
25205-153030 |
150 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10293413
|
Thermo Scientific™
25205-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
699.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10203663
|
Thermo Scientific™
25205-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
804.01 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10764356
|
Thermo Scientific™
25205-053030 |
50 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10619405
|
Thermo Scientific™
25205-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10243453
|
Thermo Scientific™
25205-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
807.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10690754
|
Thermo Scientific™
25205-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
725.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10736144
|
Thermo Scientific™
25203-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
840.75 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10734766
|
Thermo Scientific™
25203-154030 |
150 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10312745
|
Thermo Scientific™
25203-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
882.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10078952
|
Thermo Scientific™
25203-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
882.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10352695
|
Thermo Scientific™
25203-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm |
1076.44 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10774414
|
Thermo Scientific™
25203-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
799.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10202105
|
Thermo Scientific™
25203-104030 |
100 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10619395
|
Thermo Scientific™
25203-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
836.43 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10018912
|
Thermo Scientific™
25203-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
836.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10027464
|
Thermo Scientific™
25203-101030 |
100 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10543995
|
Thermo Scientific™
25203-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
731.61 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10558585
|
Thermo Scientific™
25203-053030 |
50 mm | 3 mm | 3 μm |
768.34 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10553035
|
Thermo Scientific™
25203-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
760.79 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10283653
|
Thermo Scientific™
25203-034630 |
30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
792.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10119564
|
Thermo Scientific™
25203-033030 |
30 mm | 3 mm | 3 μm |
824.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10746334
|
Thermo Scientific™
25203-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10234864
|
Thermo Scientific™
25202-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
962.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10442195
|
Thermo Scientific™
25202-103030 |
100 mm | 3 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10074694
|
Thermo Scientific™
25202-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
867.32 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10329884
|
Thermo Scientific™
25202-101030 |
100 mm | 1 mm | 1,9 μm |
1055.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10096024
|
Thermo Scientific™
25202-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10664945
|
Thermo Scientific™
25202-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
876.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10442005
|
Thermo Scientific™
25202-051030 |
50 mm | 1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10044264
|
Thermo Scientific™
25202-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11508280
|
Thermo Scientific™
25205-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
404.17 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10259644
|
Thermo Scientific™
25205-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
431.44 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10535445
|
Thermo Scientific™
25205-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
420.34 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10609855
|
Thermo Scientific™
25205-011001 |
10 mm | 1 mm | 5 μm |
404.17 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10487694
|
Thermo Scientific™
25203-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
464.80 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10075814
|
Thermo Scientific™
25203-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
444.15 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11598270
|
Thermo Scientific™
25203-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
461.92 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10714817
|
Thermo Scientific™
25203-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
473.87 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11542821
|
Thermo Scientific™
25203-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 3 μm |
887.22 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC Säulen für hervorragende Empfindlichkeit und hervorragende Peakform. Die Selektivität ist ähnlich wie bei C18 Säulen mit einer vorhersagbaren Elutionsreihenfolge, aber mit weniger Retention. Durch die geringere Hydrophobie können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen- Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten
- Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind
- Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten
- Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen
- Hochsymmetrische Peak-Formen
- Verbesserte Geschwindigkeit bei der Analyse, Effizienz und Empfindlichkeit
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
2 bis 9 | |
220 m²/g | |
L7 | |
8 % |
175 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.