Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10774414 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10774414
Marke: Thermo Scientific™ 25203104630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Analyten mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase benötigt wird. Diese Säulen gewährleisten eine hervorragende Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Peak-Schärfe.
Für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC Säulen für hervorragende Empfindlichkeit und hervorragende Peakform. Die Selektivität ist ähnlich wie bei C18 Säulen mit einer vorhersagbaren Elutionsreihenfolge, aber mit weniger Retention. Durch die geringere Hydrophobie können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen
  • Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten
  • Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mit C18-Säulen sind
Schnellere Trennungen
  • Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten
  • Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen
Herausragende Leistung
  • Hochsymmetrische Peak-Formen
  • Verbesserte Geschwindigkeit bei der Analyse, Effizienz und Empfindlichkeit
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.