Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Product Code. 10442195 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelgröße:
1,9 μm
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
4 Stück
Product Code. 10442195
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25202103030
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Für Analyten mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase benötigt wird. Diese Säulen gewährleisten eine hervorragende Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Peak-Schärfe.
Für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC Säulen für hervorragende Empfindlichkeit und hervorragende Peakform. Die Selektivität ist ähnlich wie bei C18 Säulen mit einer vorhersagbaren Elutionsreihenfolge, aber mit weniger Retention. Durch die geringere Hydrophobie können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen
  • Erfolgreiche Retention und Trennung mäßig hydrophober Analyten
  • Ideal für Fettsäuren, die zu hydrophob für die Analyse mittels C18-Säulen sind
Schnellere Trennungen
  • Höherer analytischer Durchsatz im Vergleich zu C18-Alkylketten
  • Schnellere Elution von Verbindungen durch reduzierte hydrophobe Wechselwirkungen
Herausragendes Leistungsverhalten
  • Hochsymmetrische Peakformen
  • Verbesserte Analysegeschwindigkeit, Effizienz und Empfindlichkeit
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9 µm, 3 µm und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 18130 psi (1250 bar)
Partikelgröße 1,9 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Hypersil GOLD
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.