Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke: Thermo Scientific™ 25305-109370
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
- Hypersil GOLD aQ Säulen bieten eine verbesserte Retention und Auflösung polarer Analyten
- C18-Phase mit polaren Endgruppen für eine alternative Selektivität
- Retention und Auflösung polarer Analyten
- Sehr gut geeignet für stark wässrige, mobile Phasen
- Sehr gute Peakform
Spezifikation
Präparative Säule | |
45 mL/min | |
200 bar (2900 psi) | |
2 bis 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
12% | |
Polar |
30 mm | |
100 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
aQ C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.