Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke:  Thermo Scientific™ 25302-022130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10375203
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
Alternative Selektivität bei stationärer C18-Phase mit polarem Endcapping
  • Polare funktionelle Gruppen im Endcapping bieten einen zusätzlichen Wirkmechanismus für die Trennung polarer Verbindungen
  • Erstklassige Retention polarer Verbindungen
Stabilität in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Verwendbar in 100 % wässrigen mobilen Phasen
  • Kein Leistungs- oder Stabilitätsverlust
Ausgezeichnete Peakschärfe
  • Kontrollierte sekundäre Wechselwirkungen für eine optimale Peakform bei allen Arten von Analyten
  • Ideal für die quantitative Spurenanalyse polarer Analyten
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9 µm, 3 µm und 5 µm für alle Trennungserfordernisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC/MS
18130 psi (1250 bar)
2 bis 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12 %
Polar
2,1 mm
20 mm
1,9 μm
175 Å
60 °C
aQ C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.