Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke:  Thermo Scientific™ 25305-104630
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10150593
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
Alternative Selektivität bei stationärer C18-Phase mit polaren Endkappen
  • Polare funktionelle Gruppen in der Endkappe bieten einen zusätzlichen Wirkmechanismus für die Trennung polarer Verbindungen
  • Erstklassige Retention polarer Verbindungen
Stabilität in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Verwendbar in 100 % wässrigen mobilen Phasen
  • Kein Verlust von Leistung oder Stabilität
Ausgezeichnete Peak-Form
  • Kontrollierte sekundäre Wechselwirkungen ermöglichen eine optimale Peakform bei allen Arten von Analyten
  • Ideal für die quantitative Spurenanalyse polarer Analyten
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Schmale Peaks für herausragende Effizienz
  • Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
  • Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
  • Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
  • Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
5 μm
175 Å
60 °C
aQ C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12 %
Polar
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.