Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC-Säulen
Product Code. p-7160190 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
20 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Säulenformat:
Präparativsäule, Standard
Präparativsäule, XtendedLife
Vorsäule, 1/16 in.
Vorsäule, 1/8 in.
Vorsäulen
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 16378546
Brand: Thermo Scientific™ 25305018823A
Only null left
Add to basket
Add to basket
Präparative Hypersil GOLD aQ-C18 HPLC-Säulen mit polarem Endcapping sind in 100 % wässriger mobiler Phase stabil und bieten eine verbesserte Retention und Auflösung polarer Analyten.
Halten und lösen Sie polare Analyten für Ihre Aufreinigungsanforderungen, indem Sie präparative Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18-Säulen verwenden. Diese präparativen C18 HPLC-Säulen eignen sich ideal für anspruchsvolle Phasentrennungen mit besonders wässrigen mobilen Phasen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Ausrüstung erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert.
Alternative Selektivität bei stationärer C18-Phase mit polarem Endcapping
  • Polare funktionelle Gruppen im Endcapping bieten einen weiteren Wirkmechanismus für die Trennung polarer Verbindungen
  • Erstklassige Retention polarer Verbindungen.
  • C18 (USP L1)-Selektivität.
Stabilität in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Einsetzbar in 100 % wässrigen mobilen Phasen.
  • Kein Leistungs- oder Stabilitätsverlust.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen - basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
  • Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
  • Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
  • Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
  • Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
  • Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
  • Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
  • Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gern an uns wenden.
  • Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
  • Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Vorsäulen
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit Vorsäule erfordert die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters, 885-010
Länge (metrisch) 8 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 175 Å
Oberfläche 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase aQ C18
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 12 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Polar
Phase Umkehrphase