Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-HPLC-Säulen
Hypersil GOLD Amino-LC-Säulen gewährleisten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit in den Modi schwache Anionenaustauschphase, Umkehrphase und Normalphase.
Marke: Thermo Scientific™ 25703-102130
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC-Säulen gewährleisten hervorragende chromatographische Trennungen in den Modi schwache Anionenaustauschphase, Umkehrphase und Normalphase. Diese Säulen mit einer leistungsstarken Aminopropylphase bieten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit und sind mit einer Partikelgröße von 1,9 μm für schnelle, hocheffiziente Trennungen erhältlich.
Ausgezeichnete chromatographische Eigenschaften bei drei Anwendungsarten
- Hält Anionen und organische Säuren im schwachen Anionenaustauschmodus, wenn sie mit herkömmlichen Puffern und einem organischen Modifikator verwendet werden
- Hervorragend geeignet für die Kohlenhydratanalyse in der Umkehrphase
- Bietet eine alternative Selektivität zu Silika-Säulen in der Normalphasenchromatographie
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für Hochdurchsatz-Screening in den Partikelgrößen 1,9, 3 und 5 μm für alle Ihre Trennungserfodernisse
Spezifikation
Analysesäule | |
0,25 ml/min | |
100 mm | |
3 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
2,1 mm | |
HILIC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
Hypersil GOLD | |
2 % | |
Ja | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.