Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 30805-124630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
- Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
- Gehört zu den Umkehrphasen-Materialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Verbindungen
Spezifikation
Analytical Column | |
125 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
Cyano (CN) | |
4% | |
No |
4.6 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L10 | |
Silica | |
Mixed Mode | |
Normal and Reversed Phase |