Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-Säule, 3 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 30803-104630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
- Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
- Gehört zu den Umkehrphasen-Materialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Verbindungen
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
100 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
4% | |
Nein |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L10 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Mixed-Mode | |
Normal- und Umkehrphase |