Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10502265 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10502265
Marke: Thermo Scientific™ 30805254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen.
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
  • Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
  • Gehört zu den Umkehrphasenmaterialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Komponenten.
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung. Bitte beachten Sie, dass Hypersil CPS und CPS-2 Säulen in Isooktan:Ethanol versendet werden. Für Umkehrphasenanwendungen vor der Verwendung mit Ethanol oder 2-Propanol spülen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L10
Stationäre Phase Cyano (CN)
Produktlinie Hypersil, klassisch
Verpackungsmaterial Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Kohlenstoffbeladung 4 %
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normal- und Umkehrphase
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.