Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-HPLC-Säulen
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 30805-014001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
- Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
- Gehört zu den Umkehrphasen-Materialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Verbindungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung. Bitte beachten Sie, dass Hypersil CPS und CPS-2 Säulen in Isooktan:Ethanol versendet werden. Für RP-Applikationen vor Gebrauch mit Ethanol oder 2-Propanol spülen.
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung | |
Unigard Halter mit Direktanschluss und freistehendem Halter | |
400 bar | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Hypersil Classical | |
4% | |
Nein | |
Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Cyano (CN) | |
Silica | |
Normalphase | |
Normal and Reversed Phase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.