Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-HPLC-Säulen
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30805-154630
503.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21947" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10069232
  • 663.64 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wenn Sie eine andere Selektivität in der Normalphase oder eine komplementäre Selektivität zu Alkylketten in der Umkehrphase benötigen, verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano-LC-Säulen. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Hypersil GOLD™ CN-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Schnellere Äquilibrierung der mobilen Phase im Vergleich zu Silika bei der Normalphasenchromatographie
  • Keine Deaktivierung durch Wasserspuren bei der Normalphasenchromatographie
  • Gehört zu den Umkehrphasenmaterialien mit der geringsten Retentionsstärke, nützlich bei der Trennung polarer Komponenten.
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung. Bitte beachten Sie, dass Hypersil CPS und CPS-2 Säulen in Isooktan:Ethanol versendet werden. Für Umkehrphasenanwendungen vor der Verwendung mit Ethanol oder 2-Propanol spülen.
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Cyano (CN)
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Mixed-Mode
Normal- und Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L10
Hypersil, klassisch
4 %
Nein
Analysesäule
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.