Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Als basendeaktivierte Säule mit einzigartiger Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen können Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-LC-Säulen als alternative Selektivität zu C18- oder C8-Phasen verwenden. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
- Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
- Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 130 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.