Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Cyano-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 28805-304030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- In der Umkehrphase bieten sie eine andere Selektivität als C18- oder C8-Phasen
- In der Normalphase sind sie weniger aufnahmefähig als Silika-Säulen
- Zuverlässige Cyan-Säule mit langer Lebensdauer
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
2 bis 9 | |
170 m²/g | |
Cyano (CN) | |
4% | |
Normal- und Umkehrphase |
4 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
130 Å | |
Gehäuse L10 | |
Basendeaktiviertes Silika | |
Mixed-Mode |