Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 28105-259070A
2077.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16308586
  • 2087.49 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Als robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-HPLC-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Originale Hypersil Säulen vom Hersteller
  • Basendeaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäule
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
250 mm
5 μm
130 Å
60 °C
C18
11 %
Ja
10 mm
4300 psi (300 bar)
2 bis 9
170 m²/g
L1
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.