Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Als robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-HPLC-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg.
- Passend für Thermo Scientific™ UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und für eigenständige Halter
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 2,4 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 130 Å |
| Oberfläche | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.