Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Kartuschen
Artikelnummer. 10796134 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10796134
Marke: Thermo Scientific™ 60108719
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen SPE-Kartuschen mit unpolaren und ionischen Trenneigenschaften erhalten Sie eine verbesserte Analyse von verbotenen Substanzen, einschließlich basischer und neutraler Arzneimittel.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Kartuschen bieten sowohl unpolare als auch ionische Trennung für eine verbesserte Probenvorbereitung bei der Analyse von verbotenen Substanzen. Sie werden zum Screening für eine Vielzahl von Wirkstoffverbindungen in biologischen Matrices, einschließlich basischer und neutraler Verbindungen, verwendet.
Das in HyperSep Verify CX Kassetten verwendete Sorbens basiert auf zwei Funktionsgruppen: Der Umkehrphase Thermo Scientific™ HyperSep C8 und einem Benzolsulfonsäure-Ionenaustauscher. Die Chemie wird auf einem starren, gereinigten Kieselgel-Träger copolymerisiert.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Beschreibung 130 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Säulenbettgewicht 130 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von verbotenen Substanzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Umkehrphase C8/Benzol-Sulfonsäure-Ionenaustauscher
Typ Festphasenextraktionskartusche
Volumen (metrisch) 1 ml
Menge Packung mit 100 Stück
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.