Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct Connect Online SPE-Säulen
Artikelnummer. p-4524395 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Sorbens:
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
HyperSep Hypercarb
HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB
HyperSep Sulfonsäure-modifiziertes Polystyrol DVB
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
3,0 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10259224
Marke: Thermo Scientific™ 60311201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen direkt anschließbaren SPE-Kartuschen können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle reinigen und konzentrieren. Diese bieten einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und konzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit üblichen HPLC-Systemen, Säulen und geeigneten Schaltventilen bieten sie Folgendes: 
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Die Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säule bietet einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
HyperSep UNIGUARD Direct-Connection Online-SPE-Kassetten werden genau wie eine HPLC-Säule direkt an das Umschaltventil angeschlossen. Sie sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:
HyperSep™ Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
HyperSep Retain-AX – zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
HyperSep™ Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HyperSep Retain PEP, Innendurchmesser 2,1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retention polarer und nicht-polarer Analyten
Zur Verwendung mit (Geräte) Konventionelles HPLC-System
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
Typ Kartusche für die Online-Festphasenextraktion
Menge 4 Stk./Packung
Innendurchmesser (metrisch) 2,1 mm