Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 1 bis 10 μl
Die SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
243.00 € - 450.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion im Mikromaßstab |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikropipetten |
Produktlinie | HyperSep |
Typ | SpinTip |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10364513
|
Thermo Scientific™
60109-401 |
C18; 1 bis 10 µl Vol. | N/A | ||||||
10488684
|
Thermo Scientific™
60109-402 |
C8; 1 bis 10 µl Vol. | N/A | ||||||
10662094
|
Thermo Scientific™
60109-403 |
C4; 1 bis 10 µl Vol. | N/A | ||||||
10314043
|
Thermo Scientific™
60109-404 |
Hypercarb; 1 bis 10 ul Vol.; | N/A | ||||||
10522075
|
Thermo Scientific™
60109-405 |
C18 plus Hypercarb; 1 bis 10 μl Vol. | N/A | ||||||
10304673
|
Thermo Scientific™
60109-406 |
HILIC; Vol 1 bis 10 µl. | N/A | ||||||
10611016
|
Thermo Scientific™
60109-407 |
Trypsin; Vol. 1 bis 10 µl | N/A | ||||||
10610046
|
Thermo Scientific™
60109-408 |
Schwacher Anionenaustauscher; 1 bis 10 μl Vol. | N/A | ||||||
10620046
|
Thermo Scientific™
60109-409 |
Starker Anionentauscher; 1 bis 10 μl Vol. | N/A | ||||||
10534085
|
Thermo Scientific™
60109-410 |
Starker Kationentauscher; 1 bis 10 μl Vol. | N/A | ||||||
10522265
|
Thermo Scientific™
60109-411 |
Titandioxid; 1 bis 10 µl Vol. | N/A | ||||||
10488874
|
Thermo Scientific™
60109-413 |
C8; 10 bis 200 µl Vol. | N/A | ||||||
10706334
|
Thermo Scientific™
60109-414 |
C4; 10 bis 200 µl Vol. | N/A | ||||||
10065694
|
Thermo Scientific™
60109-424 |
Zirkoniumdioxid; 1 bis 10 µl Vol. | N/A | ||||||
Beschreibung
Die innovativen Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Spitzen für SPE im Mikrobereich ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Merkmale:Ideal für kleinvolumige Proben; 1 bis 2 μm breiter Schlitz am Boden, der Flüssigkeiten passieren lässt, das chromatographische Material (20 bis 30 μm) jedoch zurückhält.
- Filterloses Design zur Eliminierung von Totvolumen
- Keine Kontamination aus der unterstützenden Matrix
- Erhältlich mit vielen gängigen Chemikalien
- Massenspektrometrie
- Entsalzung
- Proteinreinigung
- MALDI
- Elektrophorese
- HPCE
- HPLC
- CEC
Spezifikation
Festphasenextraktion im Mikromaßstab | |
Mikropipetten | |
HyperSep | |
SpinTip |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.