Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 1 bis 10 μl
Die SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-414
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10706334
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die innovativen Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Spitzen für SPE im Mikrobereich ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Merkmale:
Ideal für kleinvolumige Proben; 1 bis 2 μm breiter Schlitz am Boden, der Flüssigkeiten passieren lässt, das chromatographische Material (20 bis 30 μm) jedoch zurückhält.
  • [bullet] Filterfreier Aufbau zur Vermeidung von Totvolumen
  • [bullet] Keine Kontamination aus der Unterstützungsmatrix
  • [bullet] Erhältlich in vielen gängigen Chemikalien
Zu den Anwendungen gehören:
  • [bullet] Massenspektrometrie
  • [bullet] Entsalzung
  • [bullet] Proteinaufreinigung
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Elektrophorese
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C4; 10 bis 200 µl Vol.
Mikropipetten
BioBasic C4
10 bis 200 µl
Festphasenextraktion im Mikromaßstab
HyperSep
SpinTip
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.