Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 1 bis 10 μl
Artikelnummer. 10534085 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Sorbens:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb plus C18 (Mix Mode)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
HyperSep Titandioxid
HyperSep Trypsin
HyperSep Zirkoniumdioxid
Beschreibung:
C18 plus Hypercarb; 1 bis 10 μl Vol.
C18; 1 bis 10 µl Vol.
C4; 1 bis 10 µl Vol.
C4; 10 bis 200 µl Vol.
C8; 1 bis 10 µl Vol.
C8; 10 bis 200 µl Vol.
HILIC; Vol 1 bis 10 µl.
Hypercarb; 1 bis 10 ul Vol.;
Schwacher Anionenaustauscher; 1 bis 10 μl Vol.
Starker Anionentauscher; 1 bis 10 μl Vol.
Starker Kationentauscher; 1 bis 10 μl Vol.
Titandioxid; 1 bis 10 µl Vol.
Trypsin; Vol. 1 bis 10 µl
Zirkoniumdioxid; 1 bis 10 µl Vol.
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 10534085
Marke: Thermo Scientific™ 60109410
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Die innovativen Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Spitzen für SPE im Mikrobereich ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Merkmale:
Ideal für kleinvolumige Proben; 1 bis 2 μm breiter Schlitz am Boden, der Flüssigkeiten passieren lässt, das chromatographische Material (20 bis 30 μm) jedoch zurückhält.
  • [bullet] Filterfreier Aufbau zur Vermeidung von Totvolumen
  • [bullet] Keine Kontamination aus der Unterstützungsmatrix
  • [bullet] Erhältlich in vielen gängigen Chemikalien
Zu den Anwendungen gehören:
  • [bullet] Massenspektrometrie
  • [bullet] Entsalzung
  • [bullet] Proteinaufreinigung
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Elektrophorese
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Starker Kationentauscher; 1 bis 10 μl Vol.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion im Mikromaßstab
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikropipetten
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Poros SCX
Typ SpinTip
Volumen (metrisch) 1 bis 10 µl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.