Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 1 bis 10 μl
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die innovativen Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Spitzen für SPE im Mikrobereich ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Ideal für kleinvolumige Proben; 1 bis 2 μm breiter Schlitz am Boden, der Flüssigkeiten passieren lässt, das chromatographische Material (20 bis 30 μm) jedoch zurückhält.
- [bullet] Filterfreier Aufbau zur Vermeidung von Totvolumen
- [bullet] Keine Kontamination aus der Unterstützungsmatrix
- [bullet] Erhältlich in vielen gängigen Chemikalien
- [bullet] Massenspektrometrie
- [bullet] Entsalzung
- [bullet] Proteinaufreinigung
- [bullet] MALDI
- [bullet] Elektrophorese
- [bullet] HPCE
- [bullet] HPLC
- [bullet] CEC
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | C8; 1 bis 10 µl Vol. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion im Mikromaßstab |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikropipetten |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | BioBasic C8 |
| Typ | SpinTip |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 µl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.