Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) Probennahmeplatten
Verwenden Sie Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionsplatten (SPE) zur Probennahme mit Ihrem HyperSep System.
690.56 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SPE-Probenvorbereitung
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumkammer
Produktlinie HyperSep
Typ Probenahmeplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10595225
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-403
Probenahmeplatte, 2 ml
690.56 €
50 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionsplatten (SPE) zur Probenahme mit Ihrem HyperSep System.
Schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit oder Reproduzierbarkeit. Verwenden Sie das HyperSep System, um herkömmliche Sorptionsmittel für die Festphasenextraktion in ein 96-Well-Plattenformat zu integrieren.
  • Das innovative Design der 96-Well-Platten sorgt für Flexibilität bei der Methodenentwicklung und der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden.
  • Die Platten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorptionsmitteln gleichzeitig verarbeitet werden können.
Bestellinformationen:
Erhältlich in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten.
Spezifikation
Spezifikation
SPE-Probenvorbereitung
Vakuumkammer
HyperSep
Probenahmeplatte
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) Probennahmeplatten