Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-Platten (pH 9)
Schnelle und effektive Probenvorbereitungstechnik zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-400-2-9W
230.61 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12200859
  • 231.76 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction) bietet ein schnelles und effektives Verfahren zur Probenvorbereitung zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
Bei Hypersep SLE geht es um die Probenvorbereitung von biologischen Matrices über ein einfaches, effizientes und effektives Protokoll. Im Mittelpunkt steht die Entfernung störender Phospholipide, die eine Reihe von Problemen für die Endpunktanalyse bereiten.
Bei der Arbeit mit biologischen Matrices bietet SLE eine Reihe von Vorteilen gegenüber bestehenden Verfahren zur Probenvorbereitung, wie z. B. Flüssig/Flüssig-Extraktion (LLE) und Methoden mit Proteinfällung. Im Vergleich zu LLE bietet SLE eine höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung sowie einen geringeren Lösungsmittelbedarf, und sie verhindert die oft bei der LLE-Technik auftretende Emulsionsbildung. Darüber hinaus lässt sie sich vollständig automatisieren, was bei LLE nicht möglich ist. SLE bietet eine höhere Reinheit des Probenextrakts und eine entsprechend höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu Methoden mit Proteinfällung, mit denen die Entfernung von Phospholipiden nicht möglich ist.
  • Einfaches, anwenderfreundliches Protokoll
  • Entfernung von Phospholipiden
  • Höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung im Vergleich zu LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
400 mg/2 ml Well, 96-Well-Platte, pH 9
Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices
HyperSep Speziell behandeltes Diatomit
2 ml
400 mg
HyperSep
SLE-Platte