Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-Kartuschen (pH 9)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
1 g/6 ml, 30/Packung, pH 9
200 mg/3 ml, 50/Packung, pH 9
20 g/60 ml, 10/Packung, pH 9
2 g/12 ml, 20/Packung, pH 9
4 g/25 ml, 15/Packung, pH 9
500 mg/3 ml, 50/Packung, pH 9
500 mg/6 ml, 30/Packung, pH 9
Packungsgröße:
10 Stück
15 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (festkörperunterstützte Flüssig/Flüssig-Extraktion) bietet ein schnelles und effektives Verfahren für die Probenvorbereitung zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
HyperSep SLE-Kartuschen (pH 9) ermöglichen die Probenvorbereitung von biologischen Matrices über ein einfaches, effizientes und effektives Protokoll. Im Mittelpunkt steht die Entfernung störender Phospholipide, die eine Reihe von Problemen für die Endpunktanalyse bereiten.
Bei der Arbeit mit biologischen Matrices bietet SLE eine Reihe von Vorteilen gegenüber bestehenden Verfahren zur Probenvorbereitung, wie z. B. Flüssig/Flüssig-Extraktion (LLE) und Methoden mit Proteinfällung. Im Vergleich zu LLE bietet SLE eine höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung sowie einen geringeren Lösungsmittelbedarf, und sie verhindert die oft bei der LLE-Technik auftretende Emulsionsbildung. Darüber hinaus lässt sie sich vollständig automatisieren, was bei LLE nicht möglich ist. SLE bietet eine höhere Reinheit des Probenextrakts und eine entsprechend höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu Methoden mit Proteinfällung, mit denen die Entfernung von Phospholipiden nicht möglich ist.
- Einfaches, anwenderfreundliches Protokoll
- Entfernung von Phospholipiden
- Höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung im Vergleich zu LLE
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 20 g/60 ml, 10/Packung, pH 9 |
| Säulenbettgewicht | 20.000 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Speziell behandeltes Diatomit |
| Typ | Festphasenextraktionskartusche |
| Volumen (metrisch) | 60 ml |
| Menge | 10/Packung |