Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Platten
Artikelnummer. p-4524441 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Silika 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Silika 100 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 2 Packung
Silika 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Silika 10 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 2 Packung
Silika 25 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Silika 25 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 2 Packung
Silika 50 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Silika 50 mg/2 ml, 96-Fixed-Well-Platte, 2 Packung
Säulenbettgewicht:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10495723
Marke: Thermo Scientific™ 60300485
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Silika-SPE-Mikrotiterplatten und -Einzelwells dienen der Retention von Analyten in unpolaren Matrices und der Trennung von Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur.
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Platten verfügen über ein polares Sorptionsmittel, das hauptsächlich zur Aufbewahrung von Analyten in unpolaren Matrices verwendet wird, und können Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur effektiv trennen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Extraktion von polaren Verbindungen, einschließlich Aldehyden, Aminen, Arzneimitteln, Pestiziden und Herbiziden
  • Extraktion von Carotenoiden, fettlöslichen Vitaminen, Aflatoxinen in Lebensmittelmatrices
  • Extraktion von Fettsäuren und Phospholipiden
Das hochwertige Silikamaterial, das in HyperSep Silika SPE 96-Well-Platten und Einzelwells verwendet wird, adsorbiert Analyten aus unpolaren Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen, weniger polaren Estern und Ethern. Das Sorbens eignet sich auch für den Einsatz als Kationenaustauscher mit Zwischenfestigkeit in wässrigem Medium.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Silika 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
Säulenbettgewicht 10 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retention von Analyten in nicht-polaren Matrices
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Silika
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Volumen (metrisch) 1 mL
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Menge 1 Pk.