Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Kartuschen
Mit diesen SPE-Kartuschen für starke Kationenaustauscher erzielen Sie eine hervorragende Leistung bei der Extraktion geladener basischer Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 60108-717
299.03 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Kartuschen verfügen über ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Kationen zur Extraktion geladener basischer Verbindungen. Typische Anwendungen umfassen die Extraktion von:
- Antibiotika
- Arzneimittelverbindungen
- Organischen Basen
- Aminosäuren
- Katecholamine
- Herbizide
Modifizierter Benzolring bietet Potenzial für unpolare Interaktionen
Niedriger pKa-Wert
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
25 ml | |
5000 mg | |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche | |
Packung mit 20 Stück |
5 g Bettgewicht; 25 ml Säulenvolumen | |
Extraktion geladener basischer Verbindungen | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SCX | |
25 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.