Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Kartuschen
SPE-Kartuschen mit starken Anionenaustauschern für eine erstklassige Leistung bei der Extraktion von Karbonsäure und von anderen schwachen Säuren.
Marke: Thermo Scientific™ 60108-419
101.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Platten enthalten ein Sorptionsmittel für den Austausch starker Anionen zur Extraktion schwacher Säuren. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Isolation anionischer Proteine
- Entfernen von sauren Lebensmittelpigmenten
- Isolation phenolhaltiger Verbindungen
- Nukleinsäuren, Nukleotide und Tenside
Amingruppe maskiert den Effekt der Kohlenstoffkette der funktionellen Gruppe
Selektivität kann durch Pufferauswahl eingestellt werden
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
3 ml | |
200 mg | |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche | |
50er-Packung |
200 mg Bettgewicht; 3 ml Säulenvolumen | |
Extraktion schwacher Säuren | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SAX | |
3 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.