Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX Platten
Mit diesen starken Anionenaustauscher-SPE-Well-Platten und -Einzelwells kann eine ausgezeichnete Leistung bei der Extraktion von Karbonsäuren und anderen schwachen Säuren erzielt werden.
Marke: Thermo Scientific™ 60307-243
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep SAX SPE-96-Well-Platten und Einzelwells für starke Anionenaustauscher enthalten ein Sorbens mit starkem Anionenaustausch für die Extraktion schwacher Säuren. Zu den typischen Anwendungen gehören:
Isolation anionischer Proteine
Entfernen von sauren Lebensmittelpigmenten
Isolation phenolhaltiger Verbindungen
Nukleinsäuren, Nukleotide und Tenside
HyperSep SAX 96-Well-SPE-Platten mit starkem Anionenaustauscher und Einzelwells eignen sich ideal für die Extraktion von Karbonsäuren und anderen schwachen Säuren. Die Chemikalie extrahiert negativ geladene Verbindungen aus wässrigen und nicht-wässrigen Lösungen.- Die Amingruppe maskiert den Effekt der Kohlenstoffkette der funktionellen Gruppe
- Die Selektivität kann durch Pufferauswahl eingestellt werden
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
SAX 50 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung | |
Extraktion schwacher Säuren | |
HyperSep | |
96-Well-Mikrotiterplatte |
50 mg | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SAX | |
1 ml |