Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP-Kartuschen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60107-212
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10565245
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kassetten, gepackt mit einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Merkmale:
Die HyperSep Retain Kassetten sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Anwendungen:
  • Wirkstoffe und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
  • Peptide in Seren, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
  • Umweltproben
Kann verwendet werden mit: Das Thermo Scientific™ Hypersep-96™-System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 ml
200 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
30er-Packung
200 mg Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Retention polarer und nicht-polarer Analyten
40 bis 60 μm
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
6 ml
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.