Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeskrivning
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Kassetten, gepackt mit einem hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
Die HyperSep Retain Kassetten sind ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
- Hohe, konsistente Rückgewinnung
- Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
- Wirkstoffe und Metabolite in biologischen Flüssigkeiten
- Peptide in Seren, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
- Umweltproben
Specifikationer
Specifikationer
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 ml |
| Beschreibung | 150 mg Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen |
| Säulenbettgewicht | 150 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retention polarer und nicht-polarer Analyten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB |
| Typ | Festphasenextraktionskartusche |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |
| Visa mer |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.