Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP SPE 96-Well-Mikrotiterplatten und einzelne Wells
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erzielen Sie eine ausgewogene Retention für polare und unpolare Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP SPE-96-Well-Platten und Einzelwells, gepackt mit einem leistungsstarken, hochreinen, hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das mit funktionellen Harnstoffgruppen modifiziert wurde. Die SPE-Probenvorbereitung mit diesen Kartuschen mit Chemikalien, die von 0 bis 14 pH stabil sind, kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessern.
- [bullet] Hohe, konsistente Rückgewinnung
- [bullet] Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- [bullet] Reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format
- [bullet] Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
- [bullet] Arzneimittel und Metaboliten in biologischen Flüssigkeiten
- [bullet] Peptide in Serum, Plasma oder biologischen Flüssigkeiten
- [bullet] Umweltproben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 96-Well-Mikrotiterplatte; Bettgewicht 60 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Drogenscreening, Metaboliten, Peptide in biologischen Proben |
| Partikelgröße | 30 bis 50 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Retain PEP |
| Typ | 96-Well-Mikrotiterplatte |