Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE 96-Well-Mikrotiterplatten und einzelne Wells
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE-Kassetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60303-408
Artikelnummer. 10076154
  • 359.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE 96-Well-Platten und Einzelwells, gepackt in einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quaternärem Amin als funktionelle Gruppen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Die HyperSep Retain SPE-Wells, die weit verbreitet in der forensischen und klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten eingesetzt werden, entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und positivem Druck sowie durch Zentrifugation.
  • Hohe, konsistente Rückgewinnung
  • Ideal für große Proben
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Hypersep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Mikrotiterplatte; Bettgewicht 60 mg
30 bis 50 μm
HyperSep Retain AX
Analyse von THC und dessen Metaboliten
HyperSep
96-Well-Mikrotiterplatte