Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen
Erzielen Sie ausgezeichnete Ergebnisse bei der Rückgewinnung saurer Analyten mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX SPE-Kassetten.
Marke: Thermo Scientific™ 60107-419
Beschreibung
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kassetten, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quartären Aminverbindungen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Hypersep Retain SPE-Kartuschen kommen häufig in der Forensik und der klinischen Analyse von THC und dessen Metaboliten zum Einsatz. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck, positivem Druck und Zentrifugation.- Hohe, konsistente Rückgewinnung
- Ideal für große Proben
- Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
- Stabil bei pH 0 bis 14
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Spezifikation
3 ml | |
500 mg | |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche | |
Packung mit 20 Stück |
Bettgewicht 100 mg/3 ml-Kartusche 50 St./Packung | |
Retention von sauren Analyten | |
30 bis 50 μm | |
HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB | |
15 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.