Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erzielen Sie eine erstklassige Rückgewinnung saurer Analyten mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Kassetten, gepackt mit einem ergiebigen, hochreinen und hochporösen Polystyrol-DVB-Material, das teilweise mit quartären Aminverbindungen modifiziert ist. Durch ihren Einsatz in der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
- Hohe, konsistente Rückgewinnung
- Ideal für große Proben
- Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
- Reproduzierbare, zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format
- Stabil bei pH 0 bis 14
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 ml |
| Beschreibung | Bettgewicht 500 mg; Säulenvolumen 6 ml |
| Säulenbettgewicht | 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retention von sauren Analyten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelgröße | 30 bis 50 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB |
| Typ | Festphasenextraktionskartusche |
| Volumen (metrisch) | 6 ml |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.