Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Abfallbehälter
Mit diesem vorgebohrten Abfallbehälter lassen sich Abfälle aus dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler sammeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 60104-270
Artikelnummer. 13416926
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ HyperSep™ Überduckverteiler-Abfallbehälter, um aus dem Verteiler stammende Abfälle zu sammeln. Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kassetten. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13-mm- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgebohrter Auffangbehälter, 1 Packung
Überdruckverteiler
Vorgebohrter Auffangbehälter
SPE (Festphasenextraktion)
HyperSep