Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Installationskit
Alle erforderlichen Teile für die Einrichtung Ihres Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteilers.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-272
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler-Installationskit enthält alle Teile zur Einrichtung Ihres Verteilers. Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13 mm- bzw. 16 mm-Röhrchen gesammelt.
Spezifikation
Installationskit, 1 Packung | |
HyperSep Überdruckverteiler | |
Installation Kit |
SPE | |
HyperSep |