Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Sammelgestelle für Druckverteiler
Verwenden Sie das Sammelgestell, das der mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler verwendeten Entnahmeröhrchengröße entspricht.
710.00 € - 1168.58 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktionssammlung |
---|---|
Produktlinie | HyperSep |
Typ | Sammelgestell |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15280349
|
Thermo Scientific™
60104-269 |
Sammelgestell für 13-mm-Röhrchen, 1/Packung | N/A | |||||||
13426926
|
Thermo Scientific™
60104-268 |
Sammelgestell für 16-mm-Röhrchen, 1/Packung |
1168.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ HyperSep™ Sammelgestell für Überdruckverteiler, das der verwendeten Entnahmeröhrchengröße entspricht. Der HyperSep Überdruckverteiler bereitett bis zu 48 Proben mittels Festphasenextraktion (SPE) gleichzeitig vor. Die Extrakte werden in 13-mm- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt.
Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben auf die Analyse mittels Chromatographie.
Sehen Sie sich verwandte Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
Spezifikation
Extraktionssammlung | |
HyperSep | |
Sammelgestell |