Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Druckverteiler-Adapterplatten
Artikelnummer. 13466926 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HyperSep Überdruckverteiler, 1-ml-SPE-Kartuschen
HyperSep Überdruckverteiler, 10-ml-/15-ml-SPE-Kartuschen
HyperSep Überdruckverteiler, 6-ml-SPE-Kartuschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13466926
Marke: Thermo Scientific™ 60104271
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie die Adapterplatte, die der Größe der Festphasenextraktions-Kartuschen (SPE) entspricht, die für den Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler eingesetzt werden.
Verwenden Sie eine Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler-Adapterplatte, die der Größe der verwendeten Festphasenextraktions-Kassetten (SPE-Kassetten) entspricht. Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kassetten verschiedener Größen: 1, 3, 6 und 10/15 ml.
Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben auf die Analyse mittels Chromatographie.
Sehen Sie sich verwandte Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Adapterplatte für 6-ml-Kartuschen für PP-Verteiler, 1/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Chromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) HyperSep Überdruckverteiler, 6-ml-SPE-Kartuschen
Produktlinie HyperSep
Typ Adapterplatte