Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler
Erhöhen Sie die Produktivität der Probenvorbereitung mit Festphasenextraktion (SPE). Mit diesem Verteiler können Sie bis zu 48 Proben gleichzeitig verarbeiten.
9251.82 € - 10315.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE (Festphasenextraktion) |
---|---|
Produktlinie | HyperSep |
Typ | Überdruckverteiler mit Sammelgestell |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13446926
|
Thermo Scientific™
60104-274 |
Überdruckverteiler mit 16-mm-Sammelgestell |
9251.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11517651
|
Thermo Scientific™
60104-236 |
Überdruckverteiler mit 13-mm-Sammelgestell |
10315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erhöhen Sie die Produktivität der Probenvorbereitung mit Festphasenextraktion (SPE), indem Sie bis zu 48 Proben gleichzeitig verarbeiten. Der Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kassetten verschiedener Größen: 1, 3, 6 und 10/15 ml. Den SPE-Kartuschen hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13-mm- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben für die anschließende Analyse mittels Chromatographie.
Der HyperSep Überdruckverteiler kann mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:- Adapterplatten für 1-, 3-, 6- und 10/15-ml-Kartuschen
- Sammelgestell (13 oder 16 mm)
- Sammelröhrchen (13 oder 16 mm)
- Vorgebohrter Abfallbehälter
- Inline-Luftfilter
Ein Installationskit ist erhältlich.
Sehen Sie sich ähnliche Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
Spezifikation
SPE (Festphasenextraktion) | |
HyperSep | |
Überdruckverteiler mit Sammelgestell |