Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten weisen eine alternative Selektivität für die Retention von basischen Verbindungen auf.
447.81 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion aromatischer Verbindungen und basischer Analyten
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Phenyl
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10600436
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-688
96-Well-Platte; Bettgewicht 100 mg
447.81 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten weisen eine alternative Selektivität für die Retention von basischen Verbindungen auf.
  • Werden allgemein für unpolare Interaktionen verwendet
  • Die Elektronendichte des Benzolrings bietet eine von anderen, unpolaren Sorbens abweichende Selektivität
Lieferbar sind vormontierte Mikrotiterplatten mit 96-Wells oder Pakete mit 100 Einzelkavitäten für eine bequeme Methodenentwicklung.
  • Extraktion von aromatischen Verbindungen
  • Extraktion von basischen Analyten
Spezifikation
Spezifikation
Extraktion aromatischer Verbindungen und basischer Analyten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
40 bis 60 μm
HyperSep Phenyl
1 ml
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten