Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Laborplatten aus Polystyrol
Artikelnummer. 10289694 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
C18; Polystyrol
SAX; Polystyrol
Titandioxid; Polystyrol
Zirkoniumdioxid; Polystyrol
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10289694
Marke: Thermo Scientific™ 60110201
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese 96-Well-Laborplatten ermöglichen eine einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Laborplatten aus Polystyrol sind mit verschiedenen chromatographischen Materialien erhältlich und gestatten die einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle. In diesem 96-Well-Format ist das chromatographische Medium am Boden der Platte eingebettet. Zu den typischen Anwendungen gehören: 
  • Gewebekultur und Trennung von Produkten
  • Konzentration bei kleinen Probenvolumen
  • Probenreinigung
  • Sammlung von Proben nach der Chromatographie
Die praktischen HyperSep 96-Well-Laborplatten können manuell oder mit einem Liquid-Handling-Roboter verarbeitet werden. Sie sind nicht geeignet für Vakuumanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung C18; Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen.
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep C18
Typ 96-Well-Platte