Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Laborplatten aus Polystyrol
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
C18; Polystyrol
SAX; Polystyrol
Titandioxid; Polystyrol
Zirkoniumdioxid; Polystyrol
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ Laborplatten aus Polystyrol sind mit verschiedenen chromatographischen Materialien erhältlich und gestatten die einfache und bequeme Reinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle. In diesem 96-Well-Format ist das chromatographische Medium am Boden der Platte eingebettet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Gewebekultur und Trennung von Produkten
- Konzentration bei kleinen Probenvolumen
- Probenreinigung
- Sammlung von Proben nach der Chromatographie
Die praktischen HyperSep 96-Well-Laborplatten können manuell oder mit einem Liquid-Handling-Roboter verarbeitet werden. Sie sind nicht geeignet für Vakuumanwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | SAX; Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen. |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep SAX |
| Typ | 96-Well-Platte |