Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polypropylen-Laborplatten
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polypropylen-Laborplatten sind mit verschiedenen chromatographischen Materialien erhältlich und gestatten die einfache und bequeme Aufreinigung und Probenvorbereitung für Proteine, DNA, RNA und andere Biomoleküle. In diesem 96-Well-Format ist das chromatographische Medium am Boden der Platte eingebettet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Gewebekultur und Trennung von Produkten
- Konzentration bei kleinen Probenvolumen
- Probenreinigung
- Sammlung von Proben nach der Chromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | C18; Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen. |
| Partikelgröße | 40 bis 60 μm |
| Produktlinie | HyperSep |
| Sorbens | HyperSep C18 |
| Typ | 96-Well-Platte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.