Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
Marke:  Thermo Scientific™ 60306-503
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13406986
  • 704.71 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ und Hypercarb™ SPE enthalten flachen, 100 % porösen Graphit-Kohlenstoff (PGC) mit Selektivität für strukturell ähnliche Verbindungen, wodurch die Trennung von Verbindungen mit einfachen Lösungsmitteln ermöglicht wird
  • Stabil bei pH 0 bis 14
  • Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
  • Starke Retentionseigenschaften ermöglichen die Verwendung von geringer Bettgewichte (???) für konzentrierte Extrakte
  • • Wechselwirkungsmechanismus mit polaren Molekülen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mg
40 bis 60 μm
HypeSep Hypercarb
Je 1
Universalvakuumverteiler
HyperSep
96-Well-Mikrotiterplatte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate > Hypercarb feste Platte 50 mg