Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-Säulen für die Online-SPE
Artikelnummer. 10240895 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Sorbens:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain AX
HyperSep Retain CX
HyperSep Retain PEP
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
3,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10240895
Marke: Thermo Scientific™ 60312501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Mit diesen Säulen, die SPE-Chemien mit den Fittings und der Hardware traditioneller HPLC-Säulen kombinieren, können Zielanalyten in Minutenschnelle gereinigt und konzentriert werden.
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und konzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit konventionellen HPLC-Systemen und geeigneten Schaltventilen bieten sie Folgendes:
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
HyperSep HPLC-Säulen für Online-SPE kombinieren SPE-Chemien mit den Fittings und der Hardware traditioneller HPLC-Säulen.
HyperSep HPLC-Säulen für Online-SPE sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:
HyperSep™ Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
HyperSep Retain-AX – zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
HyperSep™ Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung HyperSep Hypercarb; Innendurchmesser 2,1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Online-Festphasenextraktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Konventionelles HPLC-System
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Hypercarb
Typ Online-HPLC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 2,1 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.