Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuum-Messgerät für Glasblock-Vakuumverteiler
Bestellen Sie das Vakuum-Messgerät zum Messen des Vakuums im Glasblock-Verteiler, wenn Sie einen Ersatz benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-261
Beschreibung
Bestellen Sie das Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuum-Messgerät für den Glasblock-Vakuumverteiler, wenn Sie einen Ersatz benötigen. Der Verteiler ermöglicht die Verarbeitung von 16 bzw. 24 Proben mithilfe von HyperSep Festphasenextraktions-Kassetten (SPE) unter Vakuum. Das Messgerät ist separat oder zusammen mit der Ventil-Baugruppe erhältlich.
HyperSep Glasblock-Verteiler sind dauerhafte, chemisch resistente Einheiten mit jahrelanger Lebensdauer für problemlose Extraktionen.Gestelle aus Polypropylen sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Vakuum-Messgerät & Ventilbaugruppe, 1/Packung | |
Vakuumverteiler | |
Vakuum-Messgerät und Ventilbaugruppe |
SPE-Probenvorbereitung | |
HyperSep |