Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Pumpen für Glasblock-Vakuumverteiler
Die Vakuumverteiler mit 16 und 24 Anschlüssen beschleunigen die Probenverarbeitung; die Glasblock-Ausführung ermöglicht eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses und erleichtert die Reinigung.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-241
942.20 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden. Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Zubehör für Extraktionssysteme als Ergänzung zu üblichen Kartuschen ebenso wie zu 96-Well-Plattenformaten.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock-Verteiler bieten eine einfache Lösung zur schnellen Verarbeitung mehrerer Proben. Der stabile Corian™ Deckel des Verteilers verzieht sich nicht und ermöglicht ein direktes Eluieren der Probe in Einweg-Reagenzgläser. Die Ausführung ermöglicht eine Sichtprüfung des Extraktionsprozesses und erleichtert die Reinigung.
HyperSep Glasblock-Verteiler sind dauerhafte, chemisch resistente Einheiten mit jahrelanger Lebensdauer für problemlose Extraktionen.- PP-Gestelle sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
- Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
- Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
- Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
- Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Vakuumpumpe, europäische Ausführung | |
Glasblock-Vakuumkammer | |
Vakuumpumpe |
SPE-Probenvorbereitung | |
HyperSep |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.