Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Sammelgestell für Glasblock-Vakuumverteiler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Wählen Sie ein Sammelgestell mit 16 oder 24 Positionen für den Einsatz mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblock-Vakuumverteiler. Der Verteiler ermöglicht die Probenvorbereitung mittels Festphasenextraktion mit SPE-Kartuschen. Die Extrakte werden in Röhrchen im Sammelgestell gesammelt.
Gestelle aus Polypropylen sind besonders widerstandsfähig gegen chemischen Abbau und starke Beanspruchung. Sie werden passend zur Anzahl der Positionen auf dem Verteilerdeckel geliefert.
Das Vakuumregelventil ermöglicht die Optimierung der Probenflussrate während der Extraktion.
Die Reagenzglasgestelle ermöglichen die Verwendung von Einweg-Reagenzgläsern mit 12 bis 13 mm oder 16 mm Durchmesser.
Vakuummeter und Entlüftungsventil ermöglichen eine einfache Überwachung des Vakuumprozesses.
Eckstützen vermeiden Schäden an Luer-Locks und Spitzen, wenn der Deckel nicht verwendet wird.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sammelgestell für 24-Anschluss-Vakuumverteiler, 1/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktionssammlung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasblock-Vakuumkammer |
| Produktlinie | HyperSep |
| Typ | Sammelgestell |
| Menge | 1 Pk. |